N-Phenyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Aminodiphenylamin, N-(4-Aminophenyl)anilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241393-100G 241393-1KG
SIAL241393-100GEA 55.5 EUR
SIAL241393-100G SIAL241393-1KG
N-Phenyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
MDL: MFCD00007850
CAS-Nummer: 101-54-2
EINECS: 202-951-9