1,2-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

242039-100MG 242039-500MG
SIAL242039-100MGEA 101 EUR
SIAL242039-100MG SIAL242039-500MG
1,2-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Diacetylbenzol
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…39 °C
CAS-Nummer: 704-00-7
EINECS: 211-877-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR