1-Iod-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isobutyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244732-100G 244732-25G
SIAL244732-100GEA 285 EUR
SIAL244732-100G SIAL244732-25G
1-Iod-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Iod-2-methylpropan
Formel: C₄H₉I
Molecular Weight: 184.02 g/mol
Siedepunkt: 120
Schmelzpunkt: –90.7 °C
Dichte: 1.605 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001084
CAS-Nummer: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05160