Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244961-1G 244961-5G
SIAL244961-1GEA 101 EUR
SIAL244961-1G SIAL244961-5G
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pt
Molecular Weight: 1244,24 g/mol
MDL: MFCD00010014
CAS-Nummer: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4