Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244996-1G 244996-5G
SIAL244996-1GEA 151 EUR
SIAL244996-1G SIAL244996-5G
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0)
Formel: C₇₂H₆₀NiP₄
Molecular Weight: 1107.85 g/mol
MDL: MFCD00010011
CAS-Nummer: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II