Isobuttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylpropansäureanhydrid, 2-Methylpropionsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245771-2L 245771-500ML 245771-25ML
SIAL245771-2LEA 127 EUR
SIAL245771-2L SIAL245771-500ML SIAL245771-25ML
Isobuttersäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Isobuttersäureanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 183…187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0.9535 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66
MDL: MFCD00008913
CAS-Nummer: 97-72-3
EINECS: 202-603-6