2-Acetyl-5-chlorthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(5-Chlor-2-thienyl)-1-ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247073-25G 247073-5G
SIAL247073-25GEA 0 EUR
SIAL247073-25G SIAL247073-5G
2-Acetyl-5-chlorthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Molecular Weight: 160,62 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 52 °C
MDL: MFCD00005444
CAS-Nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III