3-Thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247766-1G 247766-5G
SIAL247766-1GEA 31.8 EUR
SIAL247766-1G SIAL247766-5G
3-Thenoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molecular Weight: 128.15 g/mol
Schmelzpunkt: 137
MDL: MFCD00005467
CAS-Nummer: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415