α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

250694-100G 250694-25G
SIAL250694-100GEA 183 EUR
SIAL250694-100G SIAL250694-25G
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174.12 g/mol
Siedepunkt: 28…38 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003337
CAS-Nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR