Methoxytrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

253006-100G 253006-250G 253006-25G
SIAL253006-100GEA 307 EUR
SIAL253006-100G SIAL253006-250G SIAL253006-25G
Methoxytrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Methoxytrimethylsilan
Formel: C₄H₁₂OSi
Siedepunkt: 49…51 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,755 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008344
CAS-Nummer: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR