(4-Chlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-CPA
25890-1KG 25890-250G
SIAL25890-1KGEA 155 EUR
SIAL25890-1KG SIAL25890-250G
(4-Chlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004305
CAS-Nummer: 122-88-3
EINECS: 204-581-3