1,1-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Dimethylharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261394-100G 261394-25G
SIAL261394-100GEA 198 EUR
SIAL261394-100G SIAL261394-25G
1,1-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
Molecular Weight: 88,11 g/mol
MDL: MFCD00007959
CAS-Nummer: 598-94-7
EINECS: 209-957-0