4-Aminopyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

261823-1G 261823-250MG
SIAL261823-1GEA 98.4 EUR
SIAL261823-1G SIAL261823-250MG
4-Aminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
MDL: MFCD00006112
CAS-Nummer: 591-54-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR