3-Hydroxy-p-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Amino-2-methoxyphenol, 4-Amino-2-hydroxyanisol, 3-Hydroxy-4-methoxyanilin, 3-Hydroxy-4-anisidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262110-10G 262110-1G
SIAL262110-10GEA 221 EUR
SIAL262110-10G SIAL262110-1G
3-Hydroxy-p-anisidin, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisidin
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.15 g/mol
Siedepunkt: 277
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010222
CAS-Nummer: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8