3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Brommethyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
263397-1G 263397-5G
SIAL263397-1GEA 27 EUR
SIAL263397-1G SIAL263397-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molecular Weight: 307,03 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009905
CAS-Nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 3265
ADR: 8,II