4-(Trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263508-10G 263508-1G
SIAL263508-10GEA 206 EUR
SIAL263508-10G SIAL263508-1G
4-(Trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,15 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010220
CAS-Nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9