2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbenzol-1,3-diamin, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzol, 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzol, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
263885-100G
263885-25G
SIAL263885-100GEA
411
EUR
SIAL263885-100G
SIAL263885-25G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Formel:
C₉H₁₄N₂ Molecular Weight: 150,22 g/mol |
MDL:
MFCD00010149 CAS-Nummer: 3102-70-3 EINECS: 221-456-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I |