4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-tert-Butylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-tert-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-tert-Butylbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269670-10G 269670-50G
SIAL269670-10GEA 71.1 EUR
SIAL269670-10G SIAL269670-50G
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232,73 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II