Natriumcholat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoat Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanoat Hydrat, Cholsäure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz Hydrat
27029-100G-F
27029-500G-F
SIAL27029-100G-FEA
189
EUR
SIAL27029-100G-F
SIAL27029-500G-F
Natriumcholat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumcholat Hydrat
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O Molecular Weight: 448,58 g/mol |
MDL:
MFCD00064138 CAS-Nummer: 206986-87-0 EINECS: 206-643-5 |