ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlor-2',4'-difluoracetophenon, α-Chlor-2,4-difluoracetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
272507-25G 272507-5G
SIAL272507-25GEA 112 EUR
SIAL272507-25G SIAL272507-5G
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…48 °C
MDL: MFCD00013252
CAS-Nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II