2,4,6-Triphenylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272515-1G
272515-5G
SIAL272515-1GEA
95
EUR
SIAL272515-1G
SIAL272515-5G
2,4,6-Triphenylanilin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylanilin
Formel:
C₂₄H₁₉N Molecular Weight: 321,42 g/mol |
MDL:
MFCD00012371 CAS-Nummer: 6864-20-6 |