1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272841-25G
272841-5G
SIAL272841-25GEA
142
EUR
SIAL272841-25G
SIAL272841-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel:
C₆H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 146.62 g/mol Schmelzpunkt: ∼80 °C Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 186 |
MDL:
MFCD00074843 CAS-Nummer: 65039-09-0 |