3-(Methylsulfanyl)propanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277460-25ML 277460-5ML
SIAL277460-25MLEA 140 EUR
SIAL277460-25ML SIAL277460-5ML
3-(Methylsulfanyl)propanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propanal
Formel: C₄H₈OS
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007022
CAS-Nummer: 3268-49-3
EINECS: 221-882-5
UN: 2785
ADR: 6.1,III