6-Nitroveratrumaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

279609-25G 279609-5G
SIAL279609-25GEA 190 EUR
SIAL279609-25G SIAL279609-5G
6-Nitroveratrumaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Nitroveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211,17 g/mol
Schmelzpunkt: 134…135 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007134
CAS-Nummer: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR