Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzoylessigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

281492-100ML 281492-500ML
SIAL281492-100MLEA 53.7 EUR
SIAL281492-100ML SIAL281492-500ML
Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoylacetat
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00009196
CAS-Nummer: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR