3-Chlor-2-methylpropen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Chlorisobutylen, β-Methallylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

281972-100ML 281972-1L
SIAL281972-100MLEA 98.1 EUR
SIAL281972-100ML SIAL281972-1L
3-Chlor-2-methylpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-methylpropen
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90.55 g/mol
Siedepunkt: 72
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000953
CAS-Nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR