2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Brommethyl)-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290149-1G 290149-5G
SIAL290149-1GEA 50.2 EUR
SIAL290149-1G SIAL290149-5G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molecular Weight: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 1.637 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010306
CAS-Nummer: 140690-56-8
UN: 3265
ADR: 8 II