Dysprosiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dysprosium (III) nitrate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298158-100G 298158-25G
SIAL298158-100GEA 270 EUR
SIAL298158-100G SIAL298158-25G
Dysprosiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Dysprosiumtrinitrat Hydrat
Formel: DyN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 366,53 g/mol
CAS-Nummer: 100641-13-2
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II