2-Mercapto-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazol, Thiamazol, 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazol, Methimazol, 2-Mercapto-N-methylimidazol
301507-25G 301507-5G
SIAL301507-25GEA 142 EUR
SIAL301507-25G SIAL301507-5G
2-Mercapto-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00179321
CAS-Nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000