5-Methylthiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

302740-1G 302740-5G
SIAL302740-1GEA 40.6 EUR
SIAL302740-1G SIAL302740-5G
5-Methylthiazol, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,16 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40,4 °C
Dichte: 1,127 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005335
CAS-Nummer: 3581-89-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR