Triethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
304050-100ML 304050-1L
SIAL304050-100MLEA 88.5 EUR
SIAL304050-100ML SIAL304050-1L
Triethylorthoformiat, Sigma-Aldrich®
Triethylorthoformiat
Formel: C₇H₁₆O₃
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009230
CAS-Nummer: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012