1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride

30764-1KG-F 30764-100G-F
SIAL30764-1KG-FEA 508 EUR
SIAL30764-1KG-F SIAL30764-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 146,62 g/mol
Schmelzpunkt: ∼80 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C
MDL: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR