Eisen(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Eisen(II)salz Dihydrat, Ethandisäure Eisen(II)salz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307726-25G 307726-500G
SIAL307726-25GEA 43.1 EUR
SIAL307726-25G SIAL307726-500G
Eisen(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)oxalat Dihydrat
Formel: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Molecular Weight: 179,9 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150040
CAS-Nummer: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III