(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309567-100G 309567-25G
SIAL309567-100GEA 114 EUR
SIAL309567-100G SIAL309567-25G
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₂₀ClOP
Molecular Weight: 342.8 g/mol
Schmelzpunkt: 190
MDL: MFCD00011800
CAS-Nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5