Natriumdesoxycholat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz
30970-100G 30970-25G 30970-500G
SIAL30970-100GEA 103 EUR
SIAL30970-100G SIAL30970-25G SIAL30970-500G
Natriumdesoxycholat, Sigma-Aldrich®
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molecular Weight: 414,56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7