2-Desoxy-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose
31170-1G-F 31170-25G-F 31170-5G-F
SIAL31170-1G-FEA 48.4 EUR
SIAL31170-1G-F SIAL31170-25G-F SIAL31170-5G-F
2-Desoxy-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135904
CAS-Nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925