trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
319945-100G 319945-25G
SIAL319945-100GEA 182 EUR
SIAL319945-100G SIAL319945-25G
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Molecular Weight: 364.35 g/mol
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9