3-Phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-3-phenoxybenzol
338354-25G 338354-5G
SIAL338354-25GEA 136 EUR
SIAL338354-25G SIAL338354-5G
3-Phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 116…120 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,1584 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041891
CAS-Nummer: 3586-12-7
EINECS: 222-715-9