3,4,5-Trimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338931-25G 338931-5G
SIAL338931-25GEA 201 EUR
SIAL338931-25G SIAL338931-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Siedepunkt: 106 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017150
CAS-Nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0