2-Iodperfluorpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Heptafluorisopropyliodid, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-iodpropan, 2-Iodheptafluorpropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

342017-25G 342017-5G
SIAL342017-25GEA 75.1 EUR
SIAL342017-25G SIAL342017-5G
2-Iodperfluorpropan, Sigma-Aldrich®
2-Iodperfluorpropan
Formel: C₃F₇I
Molecular Weight: 295,93 g/mol
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042089
CAS-Nummer: 677-69-0
EINECS: 211-643-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR