3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

346489-1G 346489-5G
SIAL346489-1GEA 26 EUR
SIAL346489-1G SIAL346489-5G
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042406
CAS-Nummer: 52771-21-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR