2-Phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-phenoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346683-25G 346683-500G
SIAL346683-25GEA 32.4 EUR
SIAL346683-25G SIAL346683-500G
2-Phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
2-Phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…48 °C
MDL: MFCD00035765
CAS-Nummer: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8