(2-Methoxyethoxy)methylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: MEM Chlorid, 1-Chlor-2,5-dioxahexan, 1-(Chlormethoxy)-2-methoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
357480-25G 357480-5G
SIAL357480-25GEA 175 EUR
SIAL357480-25G SIAL357480-5G
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,094 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III