2-Amino-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-1,3-dihydroxypropan, Serinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
357898-1G 357898-5G
SIAL357898-1GEA 47.9 EUR
SIAL357898-1G SIAL357898-5G
2-Amino-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…95 °C
MDL: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0