2-Phenylbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Brommethyl)biphenyl, o-(Brommethyl)biphenyl
360082-25G 360082-5G
SIAL360082-25GEA 416 EUR
SIAL360082-25G SIAL360082-5G
2-Phenylbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Phenylbenzylbromid
Formel: C₁₃H₁₁Br
Molecular Weight: 247,13 g/mol
MDL: MFCD00075454
CAS-Nummer: 19853-09-9