6-Methoxy-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-methoxy-6-methylbenzol, 2-Amino-3-methylanisol, 2-Amino-3-methoxytoluol, 2-Methoxy-6-methylanilin, 6-Methyl-o-anisidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
360090-25G 360090-5G
SIAL360090-25GEA 201 EUR
SIAL360090-25G SIAL360090-5G
6-Methoxy-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 1,039 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00075455
CAS-Nummer: 50868-73-0