2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

366137-10G 366137-50G
SIAL366137-10GEA 37.4 EUR
SIAL366137-10G SIAL366137-50G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042225
CAS-Nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR