1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iod-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctan, 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyliodid, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iodoctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370517-100G
370517-25G
370517-5G
SIAL370517-100GEA
131
EUR
SIAL370517-100G
SIAL370517-25G
SIAL370517-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel:
C₈H₄F₁₃I Molecular Weight: 474 g/mol Siedepunkt: 179 Schmelzpunkt: 20,5 Dichte: 1.91 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00039410 CAS-Nummer: 2043-57-4 EINECS: 218-056-1 |