2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375349-25G
375349-5G
SIAL375349-25GEA
52.4
EUR
SIAL375349-25G
SIAL375349-5G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Siedepunkt: 276 Schmelzpunkt: 97 Dichte: 1.429 g/cm³ (–153 °C) |
MDL:
MFCD00038832 CAS-Nummer: 36315-01-2 EINECS: 252-969-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...