2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylthiazol-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380563-25G 380563-5G
SIAL380563-25GEA 62.5 EUR
SIAL380563-25G SIAL380563-5G
2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5